Learn More
2-Fluorobenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394226 1 g 1 g
11314236 250 mg 250 miligramos
11304236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19316.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-98-4
Fórmula molecular C7H4FNS
Peso molecular (g/mol) 153.174
Número MDL MFCD00047254
Clave InChI QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
PubChem CID 70753
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzothiazole
Densidad 1.33
Punto de ebullición 97°C to 98°C (16 mmHg)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.583
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 971503
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 99%