Learn More
2-Fluorobenzofenona, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377336 25 g 25 g
11367336 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09316.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 342-24-5 | C13H9FO | 200.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342-24-5
Fórmula molecular C13H9FO
Peso molecular (g/mol) 200.212
Número MDL MFCD00000318
Clave InChI DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
PubChem CID 67650
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzophenone
Densidad 1.186
Punto de ebullición 149°C to 150°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5864
Cantidad 25 g
Beilstein 2047045
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza ≥98%