Learn More
2-fluorobenzonitrilo-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzonitrile-D4 |
| CAS | 2256740-46-0 |
| Fórmula molecular | C7 D4 F N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzonitrile-2,3,4,5-d4, 6-fluoro- (ACI), 6-Fluorobenzonitrile-2,3,4,5-d4 (ACI), 2-Fluorobenzonitrile-d4, 2-Fluorobenzonitrile-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C#N)c(F)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-fluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 125.1364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0579 g/mol |
| Mostrar más |