Learn More
Hidrazida 2-fluorobenzoica, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11985671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985671 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 11985671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443370100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoic hydrazide
CAS 446-24-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 72.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7FN2O
Número MDL MFCD00025112
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
Clave InChI YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Nombre IUPAC 2-fluorobenzohidrazida
Peso molecular (g/mol) 154.14
PubChem CID 136288
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobenzoic hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.