Learn More
Ácido 2-fluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30404307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404307 1 g
30405251 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5883801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-29-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Sinónimo o-Fluorobenzoic Acid, NSC 10319
SMILES OC(=O)c1ccccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0274