Learn More
2-Ácido fluorobenzoico-d4, TRC
Código de producto. 30408264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408264 10 mg
30406331 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58838210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646502-89-8
Fórmula molecular C7 2H4 H F O2
Peso molecular (g/mol) 144.14
Sinónimo Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-fluoro- (9CI), 2-Fluorobenzoic Acid-d4, 6-Fluorobenzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2-Fluorobenzoic-d4 Acid, 2-Fluorobenzoic Acid-D4
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-ácido fluorobenzoico
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(F)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoic acid ring-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0525