Learn More
Ácido 2-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357130 25 g Frasco de plástico 25 g
10336700 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119360250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-29-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Número MDL MFCD00002405
Clave InChI NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
Nombre IUPAC 2-ácido fluorobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 125°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal FC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 333
Información de solubilidad Solubility in water: 7.2g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas