Learn More
Ácido 2-fluorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444493 500 g 500 g
11434493 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11015.36
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-ácido fluorobenzoico puede emplearse en la preparación de análogos del ácido zaragózico A. También se utiliza como un intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-29-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.113
Número MDL MFCD00002405
Clave InChI NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
Nombre IUPAC 2-ácido fluorobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoic acid
Punto de fusión 122°C to 125°C
Densidad 1.46
Cantidad 500 g
Beilstein 971265
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..