Learn More
2-Fluorobenzhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431417 250 g 250 g
11411417 10 g 10 g
11421417 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24921.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-24-2 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-24-2
Fórmula molecular C7H7FN2O
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00025112
Clave InChI YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic hydrazide, o-fluorobenzhydrazide, 2-fluorobenzoic acid hydrazide, 2-fluorobenzoylhydrazine, 2-fluorobenzenecarbohydrazide, pubchem3481, 2-fluoro-benzohydrazide, acmc-209jyw, 2-fluoranylbenzohydrazide
PubChem CID 136288
Nombre IUPAC 2-fluorobenzohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzhydrazide
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%