Learn More
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462247 1 g 1 g
11472247 5 g 5 g
11482247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14181.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-21-7
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 194.60
Número MDL MFCD00042285
Clave InChI ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 27°C to 32°C
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2093979
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 98%