Learn More
2-fluorobencenonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzenenitrile |
| CAS | 394-47-8 |
| Fórmula molecular | C7H4FN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorocyanobenzene, o-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorophenyl Cyanide, o-Fluorobenzonitrile, NSC 88278 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-fluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 121.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0328 |