Learn More
Ácido 2-fluorobencenacético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 451-82-1 |
| Fórmula molecular | C8H7FO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-fluorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 154.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.04 |