Learn More
Ácido 2-fluorobencenacético, TRC
Código de producto. 30397441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397441 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30397441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF588310250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzeneacetic Acid
CAS 451-82-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Cantidad 250 g
Sinónimo (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES FC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-fluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 154.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.04