Learn More
Cloruro de 2-fluorobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10262832 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10262832
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM01957DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-21-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Fórmula lineal FC6H4SO2Cl
Número MDL MFCD00042285
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
Clave InChI ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 194.60
PubChem CID 137761
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 97%