Learn More
2-fluorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzamide |
| CAS | 445-28-3 |
| Fórmula molecular | C7 H6 F N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1F |
| Nombre IUPAC | 2-fluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 139.127 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.043 |