Learn More
2-fluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzaldehyde |
| CAS | 446-52-6 |
| Fórmula molecular | C7H5FO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | o-Fluorobenzaldehyde, NSC 66829 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Fc1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-fluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 124.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0324 |