Learn More
2-Fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15710799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15710799 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10734801 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15710799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119321000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-52-6 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-52-6
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.11
Número MDL MFCD00003302
Clave InChI ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro, benzaldehyde, o-fluoro, unii-7zx20dxb9z, 2-fluor-benzaldehyd, 2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, fluoro, ortho-fluorobenzaldehyde, 7zx20dxb9z, fluorobenzaldehyde
PubChem CID 67970
Nombre IUPAC 2-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -44.5°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CHO
Índice de refracción 1.5205 to 1.5225
Cantidad 100 mL
Beilstein 07, I, 132
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido