Learn More
2-Fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484874 500 g 500 g
11369619 5 g 5 g
11464874 25 g 25 g
11474874 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11484874 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13800.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-52-6 | C7H5FO | 124.114 g/mol
2?-(2-Fluorobenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide was synthesized by the reaction of 2-hydroxybenzoylhydrazine with 2-fluorobenzaldehyde in ethanol. Synthesis of n-aryl indolines from 2-fluorobenzaldehyde dimethylhydrazone derivatives which is an approach to preparation of c(aryl)-n(amine) bond atropisomeric amines. The o-dialkylaminobenzaldehydes were conveniently prepared by nucleophilic displacement of the activated fluorine in 2-fluorobenzaldehyde with the required dialkylamine in hot dimethylformamide. N?-(2-Fluorobenzylidene)-2-(quinolin-8-yloxy) acetohydrazide methanol solvate in the reaction of quinolin-8-yloxyacetic acid hydrazide and 2-fluorobenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-(2-fluorobencilideno)-2-hidroxibenzohidrazida se ha sintetizado por la reacción de 2-hidroxibenzohidracina con 2-fluorobenzaldehído en etanol. Síntesis de n-aril indolinas a partir de derivados de dimetilhidrazona del 2-fluorobenzaldehído, que es un enfoque para la preparación de aminas con enlace c(aril)-n(amina) atropisomérico. Los o-dialquilaminobenzaldehídos se prepararon convenientemente mediante el desplazamiento nucleofílico del flúor activado en 2-fluorobenzaldehído con la dialquilamina necesaria en dimetilformamida caliente. El N′-(2-fluorobencilideno)-2-(quinolín-8-iloxi) acilhidrazina metanol se disuelve en la reacción de ácido quinolín-8-iloxicético hidrazida y 2-fluorobenzaldehído.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, aire y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-52-6
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.114
Número MDL MFCD00003302
Clave InChI ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro, benzaldehyde, o-fluoro, unii-7zx20dxb9z, 2-fluor-benzaldehyd, 2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, fluoro, ortho-fluorobenzaldehyde, 7zx20dxb9z, fluorobenzaldehyde
PubChem CID 67970
Nombre IUPAC 2-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzaldehyde
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.18
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.522
Cantidad 500 g
Número UN UN1989
Beilstein 507155
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 97%