Learn More
2-Cloruro de fluorobenzal, TRC
Código de producto. 30390445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390445 1 g
30389119 100 mg
30395356 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1256001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-65-0
Fórmula molecular C7H5Cl2F
Peso molecular (g/mol) 179.02
Sinónimo o-Fluorobenzal Chloride, 2-Fluoro(dichloromethyl)benzene, NSC 60714, 1-Dichloromethyl-2-fluorobenzene, 1-(Dichloromethyl)-2-fluorobenzene
Nombre IUPAC 1-(diclorometil)-2-fluorobenceno
SMILES Fc1ccccc1C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzal Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9752