Learn More
2-Fluoroanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419533 100 g 100 g
11409533 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12380.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-28-8
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00000316
Clave InChI JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoroanisole, o-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-2-methoxy, ortho-fluoroanisole, anisole, o-fluoro, 1-fluoro-2-methoxy-benzene, paragos 390201, timtec-bb sbb040818, fr bo1 wln, fluoroanisole
PubChem CID 67576
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroanisole
Punto de fusión -39°C
Densidad 1.124
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1859755
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%