Learn More
2-Fluoroanilina, TRC
Código de producto. 30395263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395263 10 g
30391983 5 g
30390579 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58828310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-54-9
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.12
Sinónimo Benzenamine, 2-fluoro- (9CI, ACI), 2-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, o-fluoro- (8CI), 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline, 2-Fluorophenylamine, NSC 10299, o-Fluoroaniline
Nombre IUPAC 2-fluoroanilina
SMILES Nc1ccccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroaniline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0484