Learn More
2-Fluoroadenosina, TRC
Código de producto. 30407221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407221 250 mg
30401425 500 mg
30396014 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587218250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146-78-1
Fórmula molecular C10H12FN5O4
Peso molecular (g/mol) 285.23
Sinónimo 2-Fluoro-9-beta-D-ribofuranosyladenine, NSC 30605
SMILES Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroadenosine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0873