Learn More
2-fluoroadenina, TRC
Código de producto. 30397999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30397999 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30397999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587200250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroadenine
CAS 700-49-2
Fórmula molecular C5 H4 F N5
Cantidad 250 mg
Sinónimo 9H-Purin-6-amine, 2-fluoro-, 1H-Purin-6-amine, 2-fluoro- (9CI), Adenine, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro-1H-purin-6-amine, 2-Fluoro-6-aminopurine, 2-Fluoroadenine, NSC 27364, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(F)nc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 2-fluoro-9H-purin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 153.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0451