Learn More
2-Fluoroadenina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15585286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15585286 5 g 5 g
15575286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585286 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459160050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-49-2 | C5H4FN5 | 153.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-49-2
Fórmula molecular C5H4FN5
Peso molecular (g/mol) 153.12
Número MDL MFCD01632749
Clave InChI WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoroadenine, 2-fluoro-6-aminopurine, 2-fluoro-1h-purin-6-amine, 2-fad, 2-fluoro-9h-purin-6-amine, 6-amino-2-fluoropurine, 2-fluoro-7 9 h-purin-6-ylamine, purine, 6-amino-2-fluoro, fluoroadenine, 1h-purin-6-amine, 2-fluoro
PubChem CID 12790
ChEBI CHEBI:72457
Nombre IUPAC 2-fluoro-7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroadenine
Punto de fusión >350.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoroadenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.