Learn More
2-Ácido fluoroacrílico, sal sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoroacrylic acid, sodium salt |
| CAS | 74893-46-2 |
| Fórmula molecular | C3H2FNaO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 2-fluoro-, sodium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-fluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 2-Fluoroprop-2-enoate, Sodium 2-fluoroacrylate, Sodium fluoroacrylate, 2-Fluoro-2-propenoic acid sodium salt, 2-Fluoroacrylic acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3FO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(=C)F |
| Peso molecular (g/mol) | 112.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.9937 |