Learn More
2'-fluoroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Fluoroacetophenone |
| CAS | 445-27-2 |
| Fórmula molecular | C8H7FO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Vonoprazan Impurity 31 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1F |
| Nombre IUPAC | 1-(2-fluorofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0481 |