Learn More
2'-fluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30398551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398551 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30398551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5870732.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Fórmula molecular C8H7FO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Vonoprazan Impurity 31
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1F
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 138.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0481