Learn More
2'-Fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432098 5 g 5 g
11442098 25 g 25 g
11452098 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15128.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.141 g/mol
2'-Fluoroacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of ascididemin. It is used to produce 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanone by reaction with piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-fluoroacetofenona se utiliza como reactivo inicial en la síntesis de ascididemina. Se utiliza para producir 1-(2-piperidin-1-il-fenil)-etanona por reacción con piperidina.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano, etanol, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-27-2
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.141
Número MDL MFCD00000320
Clave InChI QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
PubChem CID 96744
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoroacetophenone
Densidad 1.137
Punto de ebullición 82°C to 83°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Índice de refracción 1.5075
Cantidad 5 g
Beilstein 2041344
Información de solubilidad Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%