Learn More
2'-Fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531821 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10531821 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10531821 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 179780250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′-Fluoroacetophenone
Nombre de nota 97%
CAS 445-27-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1370g/mL
Punto de ebullición 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7FO
Fórmula lineal FC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5070 to 1.509
Número MDL MFCD00000320
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.137
Sinónimo 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
Clave InChI QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1F
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 138.14
PubChem CID 96744
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Fluoroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.