Learn More
2-fluoro-p-xileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-p-xylene |
| CAS | 696-01-5 |
| Fórmula molecular | C8H9F |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,4-Dimethyl-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1,4-dimethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9F/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-1,4-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 124.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0688 |