Learn More
2-Fluoro-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465248 250 mg 250 miligramos
15455248 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59063.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1747-80-4
Fórmula molecular C13H10FNO
Peso molecular (g/mol) 215.227
Número MDL MFCD00454563
Clave InChI LFYRRNCQLJGEGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzanilide, 2-fluoro-n-phenyl-benzamide, 2-fluorophenyl-n-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-phenyl
PubChem CID 242890
Nombre IUPAC 2-fluoro-N-fenilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N-phenylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido