Learn More
2-Fluoro-N-metilbencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y aire. Almacenar de 4 a 2 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-N-methylbenzylamine |
| Color | Incoloro a tostado |
| Densidad | 1.047 g/mL |
| Punto de ebullición | 73°C |
| Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
| Índice de refracción | 1.047 |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.17 |
| Mostrar más |