Learn More
2-Fluoro-N-metilbencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440738 1 g 1 g
15450738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54439.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 399-30-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y aire. Almacenar de 4 a 2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-30-4
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD04629633
Clave InChI AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-fluorobenzylamine, 2-fluorobenzyl methylamine, 2-fluoro-n-methylbenzylamine, 2-fluorophenyl methyl methyl amine, 1-2-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-2-fluorobenzyl-n-methylamine, n-methyl-o-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-n-methyl, 1-2-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-209zio
PubChem CID 2060842
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Color Incoloro a tostado
Densidad 1.047 g/mL
Punto de ebullición 73°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.047
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido