Learn More
2-Fluoro-N-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432538 250 mg 250 miligramos
15422538 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56104.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52833-63-3 | C8H8FNO | 153.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52833-63-3
Fórmula molecular C8H8FNO
Peso molecular (g/mol) 153.16
Número MDL MFCD01214098
Clave InChI NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2425972
Nombre IUPAC 2-fluoro-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Sinónimo o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.16
Porcentaje de pureza 97%