Learn More
2-fluoro-N-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-N-methylaniline |
| CAS | 1978-38-7 |
| Fórmula molecular | C7H8FN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | o-Fluoro-N-methylaniline, 2-Fluoro-N-methylbenzenamine, N-(2-Fluorophenyl)methylamine, N-Methyl-2-fluoroaniline, N-Methyl-o-fluoroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8FN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccccc1F |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-N-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0641 |