Learn More
2-Fluoro-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478623 25 g 25 g
11468623 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10424.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443-88-9 | C8H9F | 124.158 g/mol
It is used in the spectroscopic observation of jet-cooled 2-fluoro-m-xylyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la observación espectroscópica del radical 2-fluoro-m-xilil refrigerado por chorro.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Guarde lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Protéjalo de cargas electrostáticas y manténgalo alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-88-9
Fórmula molecular C8H9F
Peso molecular (g/mol) 124.158
Número MDL MFCD00039215
Clave InChI JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
PubChem CID 123065
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-m-xylene
Densidad 0.988
Cantidad 25 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.479
Número UN UN1993
Beilstein 1857413
Punto de ebullición 147°C to 148°C
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 98%