Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-Fluoro-iBu-G grado estándar, frasco de acabado 28-400
Código de producto. 17927192 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17927192 0,5 g 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17927192 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27160712
2'-Fluoro-iBu-G CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido guanosina (G) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
2'-Fluoro-iBu-G CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido guanosina (G) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicada en la posición oligo ideal, la modificación de flúor altamente electronegativa (2'-Fluoro) adopta una hélice en forma de A termodinámicamente más estable en la hibridación con su objetivo. Al mostrar una afinidad mejorada y cierta resistencia a la nucleasa (en comparación con 2'-OH), la modificación 2'-F ha demostrado ser útil en aplicaciones antisentido, siRNA y aptámero. El marcado «grado estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, y que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores MerMade.
Especificaciones:
Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-fluoroguanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmla molecular: C44H53 FN7O8P
Base: G
Protección de base: iBu
Peso de la fórmula: 857.4 g/mol
Número CAS: 144089-97-4
Pureza (HPLC): >98%
Pureza (31P RMN): ≥98%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto 2in-Fluoro-iBu-G CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Guanosina (G)
Características de los reactivos 2in-Fluoro modified
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98%
Cantidad 0,5 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado Estándar
Tipo de ácido nucleico ARN
Formulario Polvo