Learn More
2-fluoro-alfa-[(trimetilsilil)oxi]bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-alpha-[(trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile |
| CAS | 82128-76-5 |
| Fórmula molecular | C11H14FNOSi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoro-alpha-[(trimethylsilyl)oxy]-benzeneacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14FNOSi/c1-15(2,3)14-11(8-13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC(C#N)c1ccccc1F |
| Nombre IUPAC | 2-(2-fluorofenil)-2-trimetilsililoxiacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0829 |