Learn More
Ácido 2-fluoro-alfa-metil-4-bifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445187 1 g 1 g
11455187 5 g 5 g
11465187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22603.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244.27 g/mol
A cyclooxygenase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5104-49-4
Fórmula molecular C15H13FO2
Peso molecular (g/mol) 244.27
Número MDL MFCD00079303
Clave InChI SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Punto de fusión 112°C to 114°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,4199
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.27
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid