Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-Fluoro-Ac-C TheraPure™, frasco de acabado 20-400
Código de producto. 17944332 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17944332 0,25 g 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17944332 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27160409
2'-Fluoro-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
2'-Fluoro-Ac-C CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido citidina (C) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicada en la posición oligo ideal, la modificación de flúor altamente electronegativa (2'-Fluoro) adopta una hélice en forma de A termodinámicamente más estable en la hibridación con su objetivo. Al mostrar una afinidad mejorada y cierta resistencia a la nucleasa (en comparación con 2'-OH), la modificación 2'-F ha demostrado ser útil en aplicaciones antisentido, siRNA y aptámero. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Expedite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza RMN de 31P ≥98%
Formato Frasco ámbar (estilo de cuello de acabado 20-400)
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores Expedite
Descripción Base: C
Protección de base: Ac
Peso molecular 789.8 g/mol
Tipo de producto 2in-Fluoro-Ac-C CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Citidina (C)
Características de los reactivos 2in-Fluoro modificado, desprotección rápida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >98% (HPLC)
Cantidad 0,25 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de oligonucleótidos
Formulario Polvo
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N4-acetil-2'-fluorocitidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular C41H49N5FO8P
CAS 159414-99-0