Learn More
2-fluoro-7-aza-espiro[3,5]nonano (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-7-aza-spiro[3.5]nonane |
| CAS | 1263178-15-9 |
| Fórmula molecular | C8 H14 F N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14FN/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8/h7,10H,1-6H2 |
| SMILES | FC1CC2(CCNCC2)C1 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-7-azaespiro[3.5]nonano |
| Peso molecular (g/mol) | 143.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.111 |