Learn More
Ácido 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b]quinolina-11-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10089501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10089501 250 mg 250 miligramos
10233092 1 g 1 g
10230415 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10089501 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW05649CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1555-11-9
Fórmula molecular C15H14FNO2
Peso molecular (g/mol) 259.28
Clave InChI HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
Nombre IUPAC Ácido 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b]quinolina-11-carboxílico
SMILES C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.28
Porcentaje de pureza 97%