Learn More
Cianuro de 2-fluoro-6-trifluorometilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-6-trifluoromethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 179946-34-0 |
| Fórmula molecular | C9H5NF4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 203.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0358 |