Learn More
Ácido 2-fluoro-6-(trifluorometil)piridina-3-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1150114-63-8 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8?,9-,10?,11?,12-/m0/s1 |
| SMILES | OCC1O[C@@H](Sc2ccccc2)C(O)C(O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,6S)-2-(hidroximetil)-6-fenilsulfaniloxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 272.317 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.072 |