Learn More
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434267 5 g 5 g
11424267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20361.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133116-83-3
Fórmula molecular C8H3F4N
Peso molecular (g/mol) 189.113
Número MDL MFCD00061153
Clave InChI OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-o-tolunitrile, pubchem4799, acmc-1cgr6, intermediates-zcf02031, ksc495m8r
PubChem CID 145613
Nombre IUPAC 2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 26°C to 28°C
Densidad 1.373
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4312131
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza 97%