Learn More
Ácido 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 85.0°C to 87.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | FC6H3(CF3)CO2H |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.