Learn More
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479107 5 g 5 g
11469107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20659.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60611-24-7
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.11
Número MDL MFCD00061273
Clave InChI FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
PubChem CID 521933
Nombre IUPAC 2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.432
Punto de ebullición 155°C to 157°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 5 g
Beilstein 2263481
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%