Learn More
2-Fluoro-6-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394526 5 g 5 g
11304536 25 g 25 g
11314536 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20093.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-10-8
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00007197
Clave InChI GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrotoluene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-fluorotoluene, 6-fluoro-2-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-3-nitro, 3-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem1594, acmc-1bc1k
PubChem CID 69854
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrotoluene
Punto de fusión 6°C to 8°C
Densidad 1.277
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2361978
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%