Learn More
2-Fluoro-6-nitrofenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352746 5 g 5 g
11342746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08851.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1526-17-6 | C6H4FNO3 | 157.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1526-17-6
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.10
Número MDL MFCD00042446
Clave InChI HIGRXCJEFUYRNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrophenol, 6-fluoro-2-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-6-nitro, 2-nitro-6-fluorophenol, 2-fluoro-6-nitro-phenol, 3-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, fluoro-6-nitrophenol, 2, 2-fluoro-6-nitrophen, pubchem10654, 2-fluor-6-nitrophenol
PubChem CID 73710
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-nitrofenol
SMILES OC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrophenol
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1870307
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza ≥98%