Learn More
Bromuro de 2-fluoro-6-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13501620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13501620 5 g 5 g
13571610 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13501620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449150050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1958-93-6
Fórmula molecular C7H5BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 234.02
Número MDL MFCD00042918
Clave InChI KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74779
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1-fluoro-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 50°C to 54°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3CH2Br(F)
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación